3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302203-1G PC302203-5G PC302203-25G
APOSPC302203-1GEA 81.8 EUR
APOSPC302203-1G APOSPC302203-5G APOSPC302203-25G
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201030
CAS nummer: 1373921-01-7