4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302209-1G
PC302209-5G
APOSPC302209-1GEA
117
EUR
APOSPC302209-1G
APOSPC302209-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
Formule:
C₁₁H₁₀ClFO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19687219 CAS nummer: 1324063-26-4 |