4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302212-1G PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA 106 EUR
APOSPC302212-1G APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258694
CAS nummer: 1017779-45-1