3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 71.6 EUR
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832247
CAS nummer: 1840-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III