4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302218-5G PC302218-1G
APOSPC302218-5GEA 506 EUR
APOSPC302218-5G APOSPC302218-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212984
CAS nummer: 743408-04-0
UN: 2735
ADR: 8 III