(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 137 EUR
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₄Cl₂F₃N
Smeltpunt: 49…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832275
CAS nummer: 1017777-89-7