2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302223-1G PC302223-5G PC302223-10G
APOSPC302223-1GEA 220 EUR
APOSPC302223-1G APOSPC302223-5G APOSPC302223-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₆F₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205287
CAS nummer: 773129-10-5