2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302224-1G PC302224-5G
APOSPC302224-1GEA 127 EUR
APOSPC302224-1G APOSPC302224-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₆F₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799486
CAS nummer: 312619-48-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable