2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 242 EUR
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Kookpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832253
CAS nummer: 129322-82-3