2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302227-1G PC302227-5G PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA 22 EUR
APOSPC302227-1G APOSPC302227-5G APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrClF₂O
MW: 271.49 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832368
CAS nummer: 1017779-54-2
UN: 3265
ADR: 8 II