2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
PC302229-1G PC302229-5G PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA 351 EUR
APOSPC302229-1G APOSPC302229-5G APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄ClF₅O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22988931
CAS nummer: 1431329-70-2