2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
PC302230-1G PC302230-5G PC302230-10G PC302230-25G PC302230-100G
APOSPC302230-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302230-1G APOSPC302230-5G APOSPC302230-10G APOSPC302230-25G APOSPC302230-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779302
CAS nummer: 1261673-70-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III