2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 64.3 EUR
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltpunt: 124…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208254
CAS nummer: 2376-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III