2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 742 EUR
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115942
CAS nummer: 886499-40-7