2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302240-1G PC302240-5G PC302240-10G
APOSPC302240-1GEA 144 EUR
APOSPC302240-1G APOSPC302240-5G APOSPC302240-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652499
UN: 3265
ADR: 8 III