2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302241-1G PC302241-5G PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302241-1G APOSPC302241-5G APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₅F₇O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258676
CAS nummer: 1017778-58-3