2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302243-1G PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA 213 EUR
APOSPC302243-1G APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₄O
MW: 240.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687193
CAS nummer: 1323966-18-2