2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302246-1G PC302246-5G
APOSPC302246-1GEA 137 EUR
APOSPC302246-1G APOSPC302246-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832318
CAS nummer: 1017778-87-8
UN: 2735
ADR: 8 III