2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302248-1G PC302248-5G PC302248-25G
APOSPC302248-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302248-1G APOSPC302248-5G APOSPC302248-25G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832316
CAS nummer: 1017778-81-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III