2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302249-10G PC302249-5G PC302249-1G
APOSPC302249-10GEA 353 EUR
APOSPC302249-10G APOSPC302249-5G APOSPC302249-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115968
CAS nummer: 886500-25-0