2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302251-1G PC302251-5G PC302251-10G
APOSPC302251-1GEA 161 EUR
APOSPC302251-1G APOSPC302251-5G APOSPC302251-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213016
CAS nummer: 771581-99-8
UN: 2735
ADR: 8 III