2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 161 EUR
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Smeltpunt: 75…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832352
CAS nummer: 1017779-20-2