2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302253-1G PC302253-5G PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA 95 EUR
APOSPC302253-1G APOSPC302253-5G APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₇F₆NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519320
CAS nummer: 1092460-74-6