2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302261-1G PC302261-5G
APOSPC302261-1GEA 106 EUR
APOSPC302261-1G APOSPC302261-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213551
CAS nummer: 771572-43-1
UN: 2735
ADR: 8 III