2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302262-1G PC302262-5G PC302262-25G
APOSPC302262-1GEA 22 EUR
APOSPC302262-1G APOSPC302262-5G APOSPC302262-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O
Smeltpunt: 45…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832280
CAS nummer: 934180-47-9
UN: 3261
ADR: 8,III