3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302264-1G PC302264-5G PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302264-1G APOSPC302264-5G APOSPC302264-10G
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025364
CAS nummer: 881189-62-4