3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluoro-o-tolylaldehyde, 3,5-Difluoro-2-tolylaldehyde, 3,5-Difluoro-2-tolualdehyde, 3,5-Difluoro-o-tolualdehyde
PC302271-1G PC302271-5G PC302271-10G
APOSPC302271-1GEA 151 EUR
APOSPC302271-1G APOSPC302271-5G APOSPC302271-10G
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832335
CAS nummer: 1017778-68-5