3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Smeltpunt: 77…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06823954
CAS nummer: 900027-15-8