3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302286-1G PC302286-5G
APOSPC302286-1GEA 117 EUR
APOSPC302286-1G APOSPC302286-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212980
CAS nummer: 771581-60-3
UN: 2735
ADR: 8,III