3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302289-1G PC302289-5G PC302289-250MG
APOSPC302289-1GEA 95 EUR
APOSPC302289-1G APOSPC302289-5G APOSPC302289-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832245
CAS nummer: 151276-13-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable