3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302290-25G PC302290-5G PC302290-1G
APOSPC302290-25GEA 204 EUR
APOSPC302290-25G APOSPC302290-5G APOSPC302290-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115845
CAS nummer: 477535-43-6