3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302291-1G PC302291-5G PC302291-10G
APOSPC302291-1GEA 122 EUR
APOSPC302291-1G APOSPC302291-5G APOSPC302291-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201016
CAS nummer: 1373920-69-4