3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302296-5G PC302296-10G PC302296-1G
APOSPC302296-5GEA 84.7 EUR
APOSPC302296-5G APOSPC302296-10G APOSPC302296-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519368
CAS nummer: 651734-62-2