3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302298-1G PC302298-5G PC302298-10G PC302298-25G
APOSPC302298-1GEA 155 EUR
APOSPC302298-1G APOSPC302298-5G APOSPC302298-10G APOSPC302298-25G
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832249
CAS nummer: 1017777-34-2