3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 83.3 EUR
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205416
CAS nummer: 155814-23-6