3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302302-1G PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA 226 EUR
APOSPC302302-1G APOSPC302302-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783230
CAS nummer: 1352999-53-1