3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302303-1G PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA 586 EUR
APOSPC302303-1G APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783222
CAS nummer: 1352999-78-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable