3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302305-1G PC302305-5G
APOSPC302305-1GEA 394 EUR
APOSPC302305-1G APOSPC302305-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783229
CAS nummer: 1353000-19-7
UN: 3259
ADR: 8 III