3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302306-1G
PC302306-5G
APOSPC302306-1GEA
161
EUR
APOSPC302306-1G
APOSPC302306-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219.16 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13185679 CAS nummer: 1214328-36-5 |