3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025417
CAS nummer: 916421-06-2