3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302309-1G PC302309-5G PC302309-25G
APOSPC302309-1GEA 43.8 EUR
APOSPC302309-1G APOSPC302309-5G APOSPC302309-25G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025418
CAS nummer: 349-56-4