4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
PC302318-1G PC302318-5G PC302318-10G
APOSPC302318-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302318-1G APOSPC302318-5G APOSPC302318-10G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₁₁H₁₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201021
CAS nummer: 1373921-06-2