4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302319-1G PC302319-5G PC302319-10G
APOSPC302319-1GEA 36.6 EUR
APOSPC302319-1G APOSPC302319-5G APOSPC302319-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393772
CAS nummer: 1261442-48-1