4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302324-1G PC302324-5G
APOSPC302324-1GEA 95 EUR
APOSPC302324-1G APOSPC302324-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687181
CAS nummer: 1323966-21-7