4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302331-1G PC302331-5G PC302331-25G
APOSPC302331-1GEA 154 EUR
APOSPC302331-1G APOSPC302331-5G APOSPC302331-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258697
UN: 3261
ADR: 8,III