4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302335-5G PC302335-10G PC302335-1G
APOSPC302335-5GEA 149 EUR
APOSPC302335-5G APOSPC302335-10G APOSPC302335-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13196579
CAS nummer: 1206593-22-7