4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 182 EUR
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687189
CAS nummer: 1323966-38-6
UN: 3265
ADR: 8 III