4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302339-1G PC302339-5G
APOSPC302339-1GEA 182 EUR
APOSPC302339-1G APOSPC302339-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
MW: 210.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687174
CAS nummer: 1242252-68-1