4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302343-1G PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA 80.4 EUR
APOSPC302343-1G APOSPC302343-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Smeltpunt: 30…33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025407
CAS nummer: 916420-88-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III