4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302345-1G PC302345-5G
APOSPC302345-1GEA 170 EUR
APOSPC302345-1G APOSPC302345-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398465
CAS nummer: 1070774-23-0